Learn More
Acide salicylique, LoGiCal
Code produit 30462948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462948 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462948 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0045.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic Acid
CAS 69-72-7
Noms d’analytes ou de composants Salicylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Lamivudine related, Salicylic acid CCI14008X, Acetylsalicylic Acid Impurity C, Carbasalate Calcium Impurity C, Hydroxyethyl Salicylate Impurity A, Lamivudine Impurity C, Mesalazine Impurity H, Sulfasalazine Impurity H, Carbasalate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybenzoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Quantité 10 mg
Poids de la formule 138,0317 g/mol