Learn More
Salicylic acid, MedChemExpress
Code produit. p-200100204
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 16444267
Marque: Medchem Express HYB0167
MedChemExpress Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid
CAS 69-72-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H6O3
Quantité 50 g
Synonyme 2-Hydroxybenzoic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (724.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 96.22%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.