Learn More
Acide salicylique, Mikromol™
Code produit 17972426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17972426 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17972426 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0045.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide salicylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic Acid
CAS 69-72-7
Noms d’analytes ou de composants Salicylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Lamivudine related, Salicylic acid CCI14008X, Acetylsalicylic Acid Impurity C, Carbasalate Calcium Impurity C, Hydroxyethyl Salicylate Impurity A, Lamivudine Impurity C, Mesalazine Impurity H, Sulfasalazine Impurity H, Carbasalate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Quantité 250 mg
Poids de la formule 138,0317 g/mol