Learn More
Acide salicylurique, LoGiCal
Code produit 30461511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461511 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461511 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0045.15
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy Hippuric Acid
CAS 487-54-7
Noms d’analytes ou de composants 2-Hydroxy Hippuric Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H9 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]acétique
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Quantité 10 mg
Poids de la formule 195,0532 g/mol