Learn More
Acide salicylurique, Mikromol™
Code produit 17973126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973126 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17973126 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0045.150025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide salicylurique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy Hippuric Acid
CAS 487-54-7
Noms d’analytes ou de composants 2-Hydroxy Hippuric Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H9 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Quantité 25 mg
Poids de la formule 195,0532 g/mol