Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de solution saline à 0,45 %
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
Format:
Tube
Origine de la fabrication:
États-Unis
Description
Gagnez du temps lors de la préparation de vos échantillons pour les systèmes automatisés d’identification et de sensibilité à l’aide des tubes de solution saline 0,45 % Thermo Scientific™.
Plus besoin de pipeter, distribuer ou autoclaver grâce aux tubes et flacons pratiques, pré-remplis et prêts à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
- Réglez en toute simplicité la densité d’inoculum avec un tube transparent
- Améliorez la sécurité de vos échantillons tout en favorisant une manipulation sécurisée grâce au bouchon à vis fiable sur chaque tube
- Travaillez de manière polyvalente et flexible avec des volumes de 1,8 ml et 3,0 ml
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Liquide transparent incolore |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Format | Tube |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de produit | Liquide |
| Volume plein | 1,8 ml |
| Type d’emballage | Tube en verre avec bouchon à vis |
| Quantité | 100/boîte |