Learn More
Citrate de solution saline-sodium (SSC), solution 20X (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit. 10183433
Click to view available options
Quantité:
1 L
4L
20L
Conditionnement:
1L
20L
4L
Code produit. 10183433
Marque: Fisher BioReagents BP13254
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution saline–Citrate de sodium (SSC) est utilisé comme tampon dans les protocoles de transfert Southern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citrate de solution saline-sodium
Concentration 2,9 à 3,1 M
pH 7
Forme physique Liquide
Quantité 4L
DNase Exempt de DNase
Qualité Biologie moléculaire