missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salinomycin, MedChemExpress

Code produit. 16429227
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16429227

Marque: Medchem Express HY15597

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Salinomycin (Procoxacin), a polyether potassium ionophore antibiotic, selectively inhibits the growth of gram-positive bacteria. Salinomycin is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation. Salinomycin (Procoxacin) shows selective activity against human cancer stem cells.

Salinomycin (Procoxacin), a polyether potassium ionophore antibiotic, selectively inhibits the growth of gram-positive bacteria. Salinomycin is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation. Salinomycin (Procoxacin) shows selective activity against human cancer stem cells.

Spécification

Nom chimique ou matériau Salinomycin
Forme physique Solid
CAS 53003-10-4
Couleur Jaune clair
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C42H70O11
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Procoxacin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 36.7 mg/mL (48.87 mM)
SMILES [H][C@]1([C@](C)(CC2)O[C@]32[C@H](O)C=C[C@]4(O[C@]([H])([C@@H](CC)C([C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@]5([H])O[C@]([C@@H](CC)C(O)=O)([H])CC[C@@H]5C)=O)[C@@H](C)C[C@H]4C)O3)CC[C@@](CC)(O)[C@H](C)O1
Poids moléculaire (g/mol) 751.0
Poids de la formule 751.0
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis