Learn More
Salinomycin sodium salt, MedChemExpress
Code produit. 16413367
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16413367
Marque: Medchem Express HY17439
MedChemExpress Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium), an antibiotic potassium ionophore, is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) acts on the Wnt/Fzd/LRP complex, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation, and causes degradation of the LRP6 protein. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) shows selective activity against human cancer stem cells.
Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium), an antibiotic potassium ionophore, is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) acts on the Wnt/Fzd/LRP complex, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation, and causes degradation of the LRP6 protein. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) shows selective activity against human cancer stem cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Salinomycin sodium salt
Forme physique Solid
CAS 55721-31-8
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C42H69NaO11
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Salinomycin sodium Sodium salinomycin
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (129.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES [H][C@]1([C@](C)(CC2)O[C@]32[C@H](O)C=C[C@]4(O[C@]([H])([C@@H](CC)C([C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@]5([H])O[C@]([C@@H](CC)C(O[Na])=O)([H])CC[C@@H]5C)=O)[C@@H](C)C[C@H]4C)O3)CC[C@@](CC)(O)[C@H](C)O1
Poids moléculaire (g/mol) 772.98
Poids de la formule 772.98
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.