Learn More
Salmeterol Xinafoate, LoGiCal
Code produit. 30458696
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 30458696
Marque: LoGiCal LGCFOR0536.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salmeterol xinafoate
CAS 94749-08-3
Noms d’analytes ou de composants Salmeterol xinafoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C25 H37 N O4 . C11 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Salmeterol Xinafoate, (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylate, GR 33343G, GR 33343G
Formule InChI InChI=1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
Type de solution Neat
SMILES OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2.OC(=O)c3ccc4ccccc4c3O
Nom IUPAC 2-(hydroxymethyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]phenol;1-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 603.75
Quantité 10 mg
Poids de la formule 603.3196 g/mol