Learn More
Salmeterol Xinafoate, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Description
Salmeterol Xinafoate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salmeterol xinafoate |
| CAS | 94749-08-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Salmeterol xinafoate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C25 H37 N O4 . C11 H8 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Salmeterol Xinafoate, (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylate, GR 33343G, GR 33343G |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14) |
| SMILES | OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2.OC(=O)c3ccc4ccccc4c3O |
| Nom IUPAC | 2-(hydroxymethyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]phenol;1-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid |
| Afficher plus |