Learn More
Tocris Bioscience™ Salmeterol xinafoate
GREENER_CHOICE
Code produit. 30001616
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 30001616
Marque: Tocris Bioscience™ 4712/10
Long-acting β2 agonist; bronchodilator
Long-acting β2 adrenergic receptor agonist. Inhibits the release of histamine, leukotrienes and prostaglandin D2, and blocks GM-CSF production from human cultured mast cells. Exhibits efficacious bronchodilatory activity in patients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94749-08-3
Formule moléculaire C36H45NO7
Spécification
Nom chimique ou matériau Salmeterol xinafoate
Quantité 10 mg
Poids de la formule 603.75
Pureté >99%
Poids moléculaire 603.76