Learn More
Abnova™ ADN de sperme de saumon, sonicé
Code produit. 16042048
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
Code produit. 16042048
Marque: Abnova™ R0014.5mL
L’ADN de sperme de saumon sonicé a été partagé par sonication. L’ADN est dissous dans de l’eau distillée déionisée, avec une plage de tailles de fragments de 300-700 paires de bases.
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C
À utiliser avec (application) Transfert de Southern, transfert de Northern
Type de produit ADN/ARN
Quantité 5 ml