Learn More
Salvinorine A, Lipomed
Code produit 30457655
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457655 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457655 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMSLV109510
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Salvinorine A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salvinorin A
CAS 83729-01-5
Noms d’analytes ou de composants Salvinorin A
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H28 O8
Synonyme 2 H-Naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid, 9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6 A,10 b-dimethyl-4,10-dioxo-, methyl ester, (2 S,4 aR,6 aR,7 R,9 S,10 AS,10 bR)-, 2 H-Naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid, 9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6 A,10 b-dimethyl-4,10-dioxo-, methyl ester, [2 S-(2α,4 Aα,6 Aβ,7β,9β,10 Aα,10 bβ)]-, (-)-Salvinorin A, Divinorin A, Salvinorin, Salvinorin A
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES COC(=O)[C@@H]1 C[C@H](OC(=O)C)C(=O)[C@H]2 [C@@]1(C)CC[C@H]3 C(=O)O[C@@H](C[C@]23 C)c4cocc4
Nom IUPAC méthyl (2S,4aR,6aR,7R,9S,10AS,10bR)-9-acétyloxy-2-(furan-3-yl)-6A,10b-diméthyl-4,10-dioxo-2,4A,5,6,7,8,9,10A-octahydro-1H-benzo[f]isochromène-7-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 432.46
Quantité 10 mg
Poids de la formule 432.1784 g/mol