Learn More
Samarium, 99,9 %, (à base de métaux à l’état de traces), 20 à 40 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10450721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10450721 10 g Flacon en plastique 10g
10115553 50 g Flacon en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10450721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294780100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    152.65€ / 10g
    Économisez 35.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Spécification
Point d’ébullition 1778.0°C
Nom chimique ou matériau Samarium
Point de fusion 1072.0°C
Note relative au nom 40 Mesh
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire Sm
Numéro UN 3132
Fieser 17,305
Merck Index 15, 8484
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hydrogen
Poids de la formule 150.36
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Samarium, powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.