Learn More
Samarium pour AAS 1 g/l matrice HNO3, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12913225 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12913225 500 mL Flacon -
12903225 100 mL Flacon 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12913225 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B 054 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.65€
    60.05€ / 500mL
    Économisez 22.60€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L ±0,002 g/L
Type Solution standard à élément unique à flamme
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Quantité 500 mL