Learn More
Poudre de cobalt et samarium, maille -30, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Samarium Cobalt powder |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 50 g |
| Numéro MDL | MFCD02091682 |
| Numéro UN | UN3089 |
| Informations sur la solubilité | It is insoluble in water,but soluble in acids. |