Learn More
Samarium(III) 2,4pentanedionate hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398588
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11398588 5 g 5g
11388588 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040665.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 64438-53-5 | C15H21O6Sm | 447.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64438-53-5
Formule moléculaire C15H21O6Sm
Poids moléculaire (g/mol) 447.69
Numéro MDL MFCD00792904
Clé InChI JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate
CID PubChem 16213768
Nom IUPAC (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; samarium ; hydrate
SMILES [Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 447.68 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%