Learn More
Bromure de samarium(III) hexahydraté, 99,99 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Samarium(III) bromide hexahydrate |
| Point de fusion | >640°C |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 498.15 (390.06 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
| Sensibilité | Hygroscopic |