Learn More
Bromure de samarium(III) hexahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372558 100 g 100g
11362558 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014603.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13517-12-9 | Br3H12O6Sm | 498.162 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13517-12-9
Formule moléculaire Br3H12O6Sm
Poids moléculaire (g/mol) 498.162
Numéro MDL MFCD00192430
Clé InChI LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
CID PubChem 57348178
Nom IUPAC tribromure de samarium(3+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) bromide hexahydrate
Point de fusion >640°C
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 498.15 (390.06 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton