Learn More
Carbonate de samarium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312278
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312278 25 g 25g
11302278 5 g 5g
11322278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11312278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013177.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 38245-37-3 | C3O9Sm2 | 480.74 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38245-37-3
Formule moléculaire C3O9Sm2
Poids moléculaire (g/mol) 480.74
Numéro MDL MFCD00150444
Clé InChI QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC disamarium(3+) tricarbonate
SMILES [Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) carbonate hydrate
Point de fusion >500°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 480.73 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton
Sensibilité Hygroscopic