Learn More
Chlorure de samarium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423860 50 g 50g
11413860 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423860 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089916.18
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Samarium(III) chloride is used in laboratories, preparation of samarium metals. The anhydrous chloride is used to prepare organometallic compounds of samarium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-82-7
Formule moléculaire Cl3Sm
Poids moléculaire (g/mol) 256.71
Numéro MDL MFCD00011235
Clé InChI BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC samarium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Samarium (III) chloride
Point de fusion 678°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Morceaux et poudre
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 4.46 g/mL at 16°C
Merck Index 14,8347
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 256.71
Pourcentage de pureté 99.9%