Learn More
hydrate de chlorure de samarium(III), REacton™ , 99,99 % (REO)
Description
Le chlorure de samarium (III) est utilisé pour la préparation du métal samarium, qui a diverses utilisations, notamment dans les aimants. En laboratoire, le chlorure de samarium (III) peut également être utilisé comme point de départ pour la préparation d’autres sels de samarium. Il est utilisé comme verre absorbant les infractaires, lasers, phosphores de couleur pour la protéine, aimants, filtres à micro-ondes. Il est utilisé comme cathéter dans le cracher du sang brut et comme un alliage avec du carbone pour les aimants. Ils sont utilisés comme des marqueurs de capture de neutrones et ont des applications dans l’industrie nucléaire.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Samarium(III) chloride hydrate |
| Point de fusion | 110°C (in -5H2O) |
| Forme physique | Agrégats cristallins humides |
| Quantité | 100 g |
| Odeur | Acidic |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Merck Index | 14,8347 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 256.71 (Anhydrous) |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement