Learn More
Nitrate de samarium(III) hexahydraté, 99,9 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10279843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10279843 100 g Flacon en plastique -
10185420 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10279843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 316151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    203.65€ / 100g
    Économisez 39.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13759-83-6 | H12N3O15Sm | 444.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13759-83-6
Formule moléculaire H12N3O15Sm
Poids moléculaire (g/mol) 444.46
Numéro MDL MFCD00149857
Clé InChI HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
CID PubChem 203081
SMILES O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) nitrate hexahydrate
Couleur Jaune
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire Sm(NO3)3·6H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC trinitrate de samarium(3+) ; hexahydrate
Poids de la formule 444.5
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces