Learn More
Sulfate de samarium(III) octahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332558
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332558 25 g 25g
11322558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014601.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13465-58-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13465-58-2
Numéro MDL MFCD00011236
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) sulfate octahydrate
Point de fusion 450°C (in -8H2O)
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,8347
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water
Poids de la formule 733.00 (588.88 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton