Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert précises Samco™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4525499
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
40 μl
50 μl
60 µl
80 µl
100 μl
150 μl
200 µl
250 μl
300 µl
400 µl
Longueur (métrique):
13.41cm
15.04cm
5,9 cm
16.46cm
7.49cm
7.95cm
8.3cm
8,89 cm
9,5 cm
10.19cm
10,6 cm
Stérilité:
Non stérile
Description:
Pipette de transfert précise de 300 µl
Pipettes de transfert précises
Pipettes de transfert précises Samco
Pipettes de transfert précises de 50 µl
Pipettes de transfert précises, 200 µl
Conditionnement:
500 pièces
5000 PCS
5000 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15397803
Marque: Thermo Scientific™ 191NL
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Distribuez avec précision des volumes allant de 20 à 400 μl grâce à ces pipettes de transfert précises. Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable.
Effectuez des distributions précises de volumes de 20 à 400 μl grâce aux pipettes de transfert à volume exact Thermo Scientific™ Samco™. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
  • En PE non toxique et incassable
  • Non stériles
  • Surface à faible affinité
  • Peuvent être stockées au congélateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pipettes de transfert précises Samco
Diamètre (métrique) externe 3mm
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 250 μl
Longueur (métrique) 10.19cm