Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert extra longues Samco™
Description
Idéales pour les applications de recherche, ces pipettes de transfert extra longues à poire intégrée éliminent la nécessité de bouchage, de conditionnement et d’autoclavage et empêchent toute contamination croisée. Elles permettent un échantillonnage sûr et facile à partir de récipients de grande taille.
- Adaptées pour des applications de recherche
- Les pipettes universelles conviennent parfaitement pour l’échantillonnage de routine de liquides
- Conviennent parfaitement pour une utilisation avec des récipients de grande taille
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 2,3 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 5,0 mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Non |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Quantité | 400/paquet |
| Type d’emballage | Emballage individuel, 400/boîte |
| Volume (métrique) | 6 ml |
| Longueur (métrique) | 22,5 cm |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.