Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert extra longues Samco™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11347873
Click to view available options
Volume (métrique):
6 ml
6 ml
10,7 ml
23 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type d’emballage:
10/sachet, 400/boîte.
100/paquet
20/sachet, 100/boîte.
20/sachet, 400/boîte.
20 / sac, 100 / sachet, 800 / boîte
20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte
400/paquet
Emballage individuel
Emballage individuel, 100/boîte
Emballage individuel, 400/boîte
En vrac 100/sachet, 10 sachets/boîte, 1000/boîte
En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
Quantité:
10/sachet, 400/boîte
100/boîte
100/paquet
100/pqt 800/Cs ( individuall enveloppé )
100/pqt 800/Cs ( sacs de 20 )
100/sachet 1000/boîte
20/sachet, 100/boîte
20/sachet, 400/boîte
400/Pk 3200/Cs ( sacs de 20 )
400/Pk 3200/Cs (emballées individuellement )
400/Pk 4000/Cs
400/boîte
400/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
400 PCS
400 pièces
Code produit. 11347873
Marque: Thermo Scientific™ 263NL20S
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des échantillonnages sûrs et faciles à partir de récipients de grande taille, à l’aide de ces pipettes de transfert extra-longues parfaitement adaptées aux applications de recherche.
Idéales pour les applications de recherche, ces pipettes de transfert extra longues à poire intégrée éliminent la nécessité de bouchage, de conditionnement et d’autoclavage et empêchent toute contamination croisée. Elles permettent un échantillonnage sûr et facile à partir de récipients de grande taille.
  • Adaptées pour des applications de recherche
  • Les pipettes universelles conviennent parfaitement pour l’échantillonnage de routine de liquides
  • Conviennent parfaitement pour une utilisation avec des récipients de grande taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 7,3 ml
Diamètre (métrique) externe 8,6 mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Stérile
Graduée Non
Longueur (impériale) 12 in.
Quantité 20/sachet, 100/boîte
Type d’emballage 20/sachet, 100/boîte.
Volume (métrique) 23 ml
Longueur (métrique) 30 cm
Type Pipettes de transfert extra-longues
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.