Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
Description
Ces pipettes de transfert à pointe fine vous permettent d’effectuer une distribution précise de petites quantités dans des récipients à petit volume.Conçues avec une poire pour pipette intégrée, ces pipettes sont idéales pour retirer les couches cellulaires et séparer les échantillons de sang.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- La surface à faible affinité – empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
- Disponibles avec cône fin ou cône fin allongé
Specifications
Specifications
| Contenance du bulbe (métrique) | 3,3 ml |
| Description | Pipettes de transfert à pointe fine Samco 5,8 ml, poire standard, stériles, 20/boîte, boîte blanche |
| Diamètre (métrique) externe | 4,6 mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Non |
| Type d’emballage | 20/sachet, 400/boîte |
| Volume (métrique) | 5,8 ml |
| Longueur (métrique) | 14,7 cm |
| Type | Pipette de transfert à pointe fine |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.