Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à tige étroite Samco™
Description
Éliminez le bourrage, l’emballage et l’autoclavage grâce aux pipettes de transfert à tige étroite Thermo Scientific™ Samco™. Ces pipettes en polyéthylène empêchent toute contamination croisée et sont utilisées pour les applications de banques de sang telles que les procédures de sédimentation. La conception à unité unique est dotée d’une poire de pipette intégrée et d’un tube à tige flexible à échantillonner à partir de tubes étroits ou de petits tubes.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 3 ml |
| Description | Pipette de transfert Q-PET, 6,9 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 8mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Non stérile |
| Gouttes/ml | 31 |
| Graduée | Non |
| Quantité | 500/boîte 5000/boîte |
| Type d’emballage | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte |
| Volume (métrique) | 6.7mL |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.