Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert Samco™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11367873
Click to view available options
Volume (métrique):
0,6 ml
13,7 ml
1,7 ml
3,1 ml
4.9 ml
5 ml
5,5 ml
4 ml
7,7 ml
7.7mL
8,0 ml
8,6 ml
8mL
8 ml
9.3mL
9.3 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
0,3 ml
0,9 ml
7,4 ml
1.8 ml
2,2 ml
2,4 ml
1,9 ml
3,2 ml
3,2 ml
4,6 ml
4.6mL
4.6 ml
6,0 ml
4.8ml
4.8 ml
Type d’emballage:
20/sachet, 25 sachets/paquet, 8 paquets/boîte.
20 / sac, 400 / sachet
20 / sac, 500 / sachet
4 000/boîte
Emballage individuel 250 / sachet
Emballage individuel 400 / sachet
Emballage individuel 500 / sachet
Emballage individuel, 400 / sachet
Emballage individuel, 500/boîte
En vrac 250/sachet
En vrac 400/boîte
En vrac 400/sachet
En vrac 500/paquet
En vrac 500/sachet
En vrac, 400/boîte
En vrac, 500/boîte
En vrac, 500/sachet
Conditionnement:
250 pièces
400 pièces
4000 pièces
500 pièces
Code produit. 11367873
Marque: Thermo Scientific™ 202NL1S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement.
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert universelles Thermo Scientific™ Samco™ équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
Recommandé dans les cas suivants : Applications de recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 3,2 ml
Description Pipettes de transfert Samco 7,7 ml, stériles, emballage individuel
Diamètre (métrique) externe 7,9 mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Stérile
Type d’emballage Emballage individuel, 500/boîte
Volume (métrique) 7,7 ml
Longueur (métrique) 15,6 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.