Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert Samco™
Beschreibung
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert universelles Thermo Scientific™ Samco™ équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
Recommandé dans les cas suivants : Applications de recherche
Spezifikation
Spezifikation
| Contenance du bulbe (métrique) | 2,2 ml |
| Description | Pipette de transfert Samco 334NL, boîte blanche |
| Diamètre (métrique) externe | 2,5 mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduée | Non |
| Quantité | 400/boîte |
| Type d’emballage | En vrac, 400/boîte |
| Volume (métrique) | 3,1 ml |
| Longueur (métrique) | 10,33 cm |
| Mehr anzeigen |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.