Description
- Sachets sûrs et sans contaminants pour assurer des résultats d’analyse fiables
- Fabriqués en PE vierge épais qui répond aux spécifications de la FDA
- Peuvent contenir des matériaux solides, semi-solides et liquides
- Faciles à utiliser. Insérez l’échantillon et scellez en tournant le sachet vers l’extérieur quatre fois et en repliant les extrémités des fils vers l’intérieur
- Les fermetures à fil plat offrent une meilleure résistance pour sceller des échantillons de plus grande taille et plus lourds