Learn More
WTW™ Flacon d’échantillon
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8002713
Click to view available options
Volume (métrique):
250 mL
500 mL
510 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10528591
Marque: WTW™ 209104
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
WTW offre une grande variété de flacons de mesure et de récipients de mesure avec adaptateurs pour mesurer le BSB, la respiration du sol, la dégradabilité selon les normes de l’OCDE 301F, les tests de fermentation, le biogaz et bien plus encore. Ils ont tous été testés dans leurs applications respectives et prennent donc en charge des mesures précises.
Flacon échantillon, 500mL, Pour OxiTop™ Control B 6: Kit pour respiration des sols (aérobie)avec 6 unités de mesure complètes composées de 6 têtes OxiTop™ C, 6flacons 6403H, 6 adaptateurs OxiTop™ AD/SKautoclavable), et accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Flacon d’échantillon
Volume (métrique) 1000 mL