Learn More
Cole-Parmer™ Microbille de broyage en silice SamplePrep
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Description:
De qualité biologie moléculaire
Sans grade
Conditionnement:
200g
Description
- Convient aux applications de lyse cellulaire les plus fondamentales à l’aide du Geno/Grinder.
- Traitement pour inactiver les enzymes de contamination et éliminer les particules fines et les contaminants.
- La taille des microbilles varie de 800 à 1000 μm.
- Compatible avec toutes les plaques de microtitration et tous les jeux de flacons SPEX SamplePrep.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Grinding Beads |
| Description | Sans grade |
| À utiliser avec (application) | 2010 Geno/Grinder |
| À utiliser avec (équipement) | 2010 Geno/Grinder |
| Quantité d’emballage | 200 g |
| Granulométrie | 800 à 1000 μm |