Learn More
Thermo Scientific™ Portoir pour échantillons pour bains-marie Precision™
Click to view available options
Type:
Porte-boîtes de Pétri
Portoir Microfuge
Portoir pour tubes à essai
Matériau:
Acier inoxydable
Plastique (acétal)
Couleur:
Blanc
Gris
Rouge
Dimensions (L x l):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Maintenez vos échantillons en place grâce aux racks pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™ .
Rack pour boîtes de Pétri en acier inoxydable
- Mesure 24,8 x 22,2 x 15,9 cm (9,75 x 8,75 x 6,25 po)
- Permet de tenir des boîtes de Pétri de 80 x 50 mm ou de 30 x 90 mm
Rack pour tubes à essai en acier inoxydable
- Mesure 25,4 x 21,6 x 14 cm (10 x 8,5 x 5,5 po)
- Ouvertures mesurant 2,5 cm2 (1 po2)
- Peut contenir 50 tubes à essai jusqu'à 25 mm, entre 97 et 150 mm de hauteur
Racks pour tubes à essai de microcentrifugeuse
- Requiert un dispositif de fixation par clip
- Mesure 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 po)
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Bains-marie universels, à circulation et pour coliformes Precision |
| Type | Portoir pour tubes à essai |
| Matériau | Plastique (acétal) |
| Dimensions (L x l) | 9 x 30 mm |