Learn More
Thermo Scientific™ Portoir pour échantillons pour bains-marie Precision™
Code produit. 15385897
Click to view available options
Type:
Porte-boîtes de Pétri
Portoir Microfuge
Portoir pour tubes à essai
Matériau:
Acier inoxydable
Plastique (acétal)
Couleur:
Blanc
Gris
Rouge
Dimensions (L x l):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15385897
Marque: Thermo Scientific™ 3166183
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintenez vos échantillons en place grâce aux racks pour bains-marie.
Maintenez vos échantillons en place grâce aux racks pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™ .
Caractéristiques :
Rack pour boîtes de Pétri en acier inoxydable
  • Mesure 9,75 x 8,75 x 6,25 po. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
  • Permet de tenir des boîtes de Pétri de 80 x 50 mm ou de 30 x 90 mm
Rack pour tubes à essai en acier inoxydable
  • Mesure 10 x 8,5 x 5,5 po. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
  • Les ouvertures sont de 2,5 cm (1 po.) carré
  • Contient 50 tubes à essai jusqu’à 25 mm à partir de 97 à 150 mm de haut
Racks pour tubes à essai de microcentrifugeuse
  • Requiert un dispositif de fixation par clip
  • Mesure 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 po.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Couleur Gris
À utiliser avec (équipement) Bains-marie à circulation de précision, coliformes et à usage général 20-28 L
Type Porte-boîtes de Pétri
Capacité Boîtes de Petri 80 x 50 mm ou 30 x 90 mm
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 24,8 x 22,2 cm
Dimensions (L x l x H) 24.8 x 22.2 x 15.9 cm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado