Learn More
RETSCH Séparateurs d’échantillons
Code produit. 10572121 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
6,3 mm
12,5 mm
25 mm
37,5 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10572121
Marque: RETSCH 40.610.0005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Répartiteur de chutes
• Indispensable pour réduire les erreurs d'analyse
• Répartition simple, rapide et précise
• Réduit l'erreur due au prélèvement
• Le répartiteur de chute est utilisé pour la division d'échantillon de granulométrie variant de 4 à 50mm
• L'écart à la valeur moyenne est de 10 % lors d'un prélèvement par pelle.Il est réduit à 3% avec un répartiteur de chute
• Sans alimentation électrique, ce répartiteur peut être utilisé sur le terrain
• L'échantillon à répartir est placé dans un bac
• Celui-ci est ensuite renversé dans le répartiteur qui se compose de plusieurs passages montés en opposition
• Chaque opération divise le volume de l'échantillon par 2
• Répéter l'opération jusqu'à obtention du volume final désiré
• Le choix du répartiteur est fonction de la granulométrie maximale de l'échantillon
• La largeur des orifices de passage doit être de 1,5 à 3 fois plus importante que la granulométrie maximale de l'échantillon
• Diviseur
• Inclus AVEC 3 BACS 2,5L avec 3 bacs capacité 2,5 l. avec 3 bacs collecteurs.
Spécification
Type de produit Séparateur d’échantillons
Profondeur (métrique) 50 mm
Comprend 3 récipients de collecte de 8 L chacun, support et tête de division, tous en feuille galvanisée
Granulométrie 50 mm