Learn More
Buerkle™ Cuillère d’échantillonnage en acier inox
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inox AISI 304 (1.4301)
- Largement résistant aux produits chimiques (et non contre les acides et les alcalis)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
| À utiliser avec (application) | Pour le retrait de petites quantités d’échantillons, les denrées alimentaires |
| Matériau | Acier inoxydable (V2A) |
| Longueur (métrique) | 210 mm |