Learn More
Buerkle™ Cuillère d’échantillonnage en acier inox
Code produit. p-8002716 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10297412
Marque: Buerkle™ 53200210
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La cuillère d’échantillonnage en acier inox Buerkle™ (AISI 304) est une cuillère spécialement formée qui vous permet d’atteindre presque tous les coins d’un récipient et empêche tout écoulement des échantillons.
  • En acier inox AISI 304 (1.4301)
  • Largement résistant aux produits chimiques (et non contre les acides et les alcalis)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cuillère d’échantillonnage
À utiliser avec (application) Pour le retrait de petites quantités d’échantillons, les denrées alimentaires
Matériau Acier inoxydable (V2A)
Longueur (métrique) 210 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado