Learn More
BUCHI X4 TUBE DISTILLATION 500ML tube de digestion 500 ml
Code produit. 10495153 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10495153
Marque: BUCHI 043982
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Sample tubes 500 mL, set of 4 pcs.
  • Tube de minéralisation Büchi
  • Tube de digestion 500mL
Spécification
Type Jeu de tubes à échantillons
Capacité (métrique) 500 ml
Quantité 1Pack