Learn More
Buerkle™ Sachet d’échantillonnage, SteriBag Cleanroom
Alle ansehen Bürkle Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
800 ml
1650 ml
missing translation for 'unitSize'
250 pièces
500 pièces
Beschreibung
- Idéal pour une introduction en salle blanche
- Stériles, avec conditionnement double
- Les 25 sachets pour échantillons sont placés dans un emballage secondaire double
- Sans RNase ni DNase et apyrogènes
- PE, transparent
- Étanche aux liquides, garantit le stockage et le transport sans contamination de milieux solides, semi-solides et liquides
- Avec zone d’écriture
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 800 ml |
| Certifications/Conformité | Certificat alimentaire |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Matériau | Polyéthylène |
| Nb par paquet | 500/Pk. |
| Dimensions (L x l) | 305 x 114 mm |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Largeur (impériale) | 4,49 in |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur