Learn More
BOLA Sampling Bags
Code produit. p-200110012
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
5 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10768622
Marque: BOLA A22358
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sampling Bags PVF, 2 connectors
  • Transparent
  • Non-porous
  • Without plasticisers
  • With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 250 mm