Learn More
Dräger™ Tuyaux et outils d’échantillonnage pour pompes à soufflets Dräger™ Accuro™
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
3 m
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pompe à soufflet Accuro |
| Type | Tuyau d’extension |
| Comprend | Adaptateur |
| Longueur (impériale) | 10 pieds |
| Longueur (métrique) | 3 m |