Learn More
Heathrow Scientific Pelle d’échantillonnage, stérile
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
Dimensions:
195 x 58 x 44 mm (LxWxH)
205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
218 x 49 x 33 mm (LxWxH)
255 x 92 x 53 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Conception durable
- Grandes ouvertures larges pour faciliter la récupération des échantillons
- Fond plat pour stabiliser l’échantillon sur une balance ou une surface plane
- Traçabilité par lot
- Matériau inerte, exempt d’ESB / EST, incassable
- Comporte une longue poignée pour accéder aux récipients profonds
- Récupération sûre de l’échantillon
- Stérile
- Jetables pour garantir l’absence de contamination croisée chimique
- En PS de qualité alimentaire FDA dans une salle blanche de classe ISO 8
- Répond aux exigences en matière de contrôle de la qualité et de BPF pour l’échantillonnage
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme | Flat Bottom |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 et UE 1935/2004 |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Pelle |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage de granulés, de poudres et de pâtes |
| Dimensions | 255 x 92 x 53 mm |
| Afficher plus |