Learn More
Sable, pour analyse, maillage 40 à 100, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 2230.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sand |
| Point de fusion | 1610.0°C |
| Couleur | Beige à gris |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | SiO2 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
| Poids de la formule | 60.08 |
| Afficher plus |