Learn More
Sable, pour analyse, maillage 40 à 100, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10619014 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10619014 250 g Flacon en plastique -
10340494 1 kg Flacon en plastique 1kg
13468538 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10619014 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393302500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230.0°C
Nom chimique ou matériau Sand
Point de fusion 1610.0°C
Couleur Beige à gris
Forme physique Crystals
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire SiO2
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 60.08
Qualité Analytique