Learn More
Sable, extra pur, SLR, faible en fer, calibre 40-100, Fisher Chemical™
Code produit 10519770 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10519770 3 kg 3kg
10336100 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10519770 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0360/63
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Sable, extra pur, SLR, faible en fer, calibre 40 à 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230 °C
Point de fusion 1610 °C
Couleur Beige
Forme physique Solide
Quantité 3 kg
Poids de la formule 60,08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique