Learn More
Sable, pur, de 40à100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10602433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibres
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10602433 5 kg Flacon en plastique 5kg
10267003 250 g Flacon en plastique 250g
10692423 1 kg Flacon en plastique 1kg
15224714 25 kg Tambour en fibres -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10602433 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370940050
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230.0°C
Nom chimique ou matériau Sand
Point de fusion 1610.0°C
Note relative au nom 40 to 100 Mesh
Couleur Beige à gris
Forme physique Crystals
Quantité 5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire SiO2
Merck Index 13,8567
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC dioxosilane
Poids de la formule 60.08
Qualité Pures