Learn More
Sable, pur, argent, Fisher Chemical
Code produit 10529770 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
3kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10529770 3 kg Récipient de poudre en plastique 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10529770 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0370/63
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Point d’ébullition 2230 °C
Point de fusion 1610 °C
CAS 14808-60-7
Couleur Beige
Forme physique Solide
Quantité 3 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire O2Si
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC dioxosilane
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Poids de la formule 60,08g/mol